Läs mer
Heidolph™ Separerande trattbilaga
Produktkod. 10100981 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10100981 Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020 Varje
1 options
Produktkod. 10100981 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5497800000
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020
Lämplig för 4 separertrattar (50 ml, koniska) eller 4 separertrattar (100 ml, koniska) upp till en total längd från propp till (inklusive) avstängningskran på 15,5 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 4 separertrattar (50 mL, koniska) eller 4 separertrattar (100 mL, koniska) upp till en total längd från propp till (inklusive) avstängningskran på 15,5 cm
Produkttyp Separerande trattbilaga
För användning med (utrustning) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020