Läs mer
Heidolph™ Separerande tratthållare
Produktkod. 30274398 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
50 till 500 ml separationstratt
Produktkod. Håller
30274398 50 till 500 ml separationstratt
1 options
Produktkod. 30274398 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 1130000893
Beräknad leverans: 27-11-2026
En flexibel hållare tillåter skakning av separertrattar med en volym på 50 till 500 ml.
En flexibel hållare möjliggör skakning av separertrattar med en volym på 50 till 500 ml optimalt. Den enkla separertrattshållaren levereras på ett förmonterat sätt och du behöver inga verktyg för att montera den på en perforerad plattform med universalperforering placerad på shakerns plattform.
Testad med en 250 ml separertratt kan du placera maximalt tre separertrattar bredvid varandra på den perforerade plattformen 1000 och max fyra på den perforerade plattformen 2000. Dessutom vill vi särskilt lyfta fram den optimerade vinkeln för ventilation under skakprocessen.
Lämplig för plattformsskakare med orbital och fram- och återgående skakrörelse, såsom Unimax 1010/2010 och Promax 1020/2020.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 50 till 500 ml separationstratt
Produkttyp Separerande tratthållare
För användning med (utrustning) Hei-SHAKE Series Orbital och fram- och återgående shakers