Läs mer
Witeg™ Separationsskorsten, päronformad
Produktkod. 31781879
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
2000 ml
Kran:
ST 29/32
Graderad:
Nej
Beskrivning:
Borrstorlek 2,5 mm
Borrstorlek 6,3 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kran Graderad Beskrivning
31781879 250 ml ST 29/32 Nej Borrstorlek 2,5 mm
11837830 250 ml ST 29/32 Nej Borrstorlek 2,5 mm
10408813 2000 ml ST 29/32 Nej Borrstorlek 6,3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31781879 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 2 647 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.61 SEK
    925.44 SEK / Paket med 2
    Save 155.17 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Använd denna tatt för att separera komponenterna i en vätske-vätskeblandning. Witeg™ Separatory Funnel, päronformad, är designad med motståndskraftiga material.
  • Ograduerad.
  • Päronformad.
  • Separerar vätskeblandningar.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borsilikatglas
Beskrivning Borrstorlek 2,5 mm
Graderad Nej
Kran ST 29/32
Proppmaterial ST-PE 29/32