Läs mer
Cytiva Sephacryl™ S-100 högupplöst media
Produktkod. 11540794 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
150 mL
Förpackningsstorlek:
150ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11540794 150 mL 150ml
1 options
Produktkod. 11540794 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17061210
 Begränsad artikel
I lager
Hydrofil, stel allyldextran/bisakrylamidmatris för snabb och reproducerbar rening av proteiner, polysackarider och andra makromolekyler
Kromatografimedia erbjuder god återhämtning och låg ospecifik adsorption. Möjliggör gelfiltrering i laboratorie- och industriell skala, och kan köpas i förpackade kolonner.
  • För att separera peptider och små proteiner
  • Utmärkt rening över ett brett molekylviktsområde
  • Hög reproducerbarhet på grund av långvarig kemisk och fysikalisk stabilitet
  • Höga flödeshastigheter och återvinningar
  • Väl lämpad för användning i industriell skala
  • Lagringsförhållanden: 20% etanol; 4° till 30 °C
  • Finns i en mängd olika selektiviteter och volymer
Kemisk stabilitet (stabil i alla vanliga buffertar):
  • 1 M ättiksyra, 8 M urea
  • 6M guanidin-HCl, 1% SDS
  • 2M NaCl, 24% etanol
  • 30% propanol, 30% acetonitril
  • 0,5M NaOH (för rengöring)
pH-stabilitet
  • 3 till 11 (långsiktigt och arbetande)
  • 2 till 13 (kortvarig)
Fysisk stabilitet:
  • Försumbar volymvariation på grund av förändringar i pH eller jonstyrka
  • Autoklaverbarhet: Vid 121 °C, pH 7 i 30 minuter (endast gel)
  • Antimikrobiellt medel: 20% etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 150 mL
Flödeshastighet >125 cm/hr.
Partikelstorlek 25 till 75μ m
Sängvolym 19 till 230L
Produkttyp Sephacryl HR Media
Formatera Solid sfärisk kula
Diameter (metrisk) Inre 40 till 140 cm
För användning med (applikation) Tillåt snabb och reproducerbar rening av peptider och små proteiner genom gelfiltrering i laboratorie- och industriell skala
Höjd (engelska) 5,9 tum
Höjd (metrisk) 15cm
Max. Tryck 100 kPa
pH-intervall 3 till 11
Typ av stöd Allyl Dextran och N,N'-metylenbisakrylamid
Provtyp Peptider och små proteiner
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sephacryl S-100 High Resolution, 150 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.