Beskrivning
- För att rena antikroppar och serum och medelstora proteiner
- Utmärkt rening över ett brett molekylviktsområde
- Hög reproducerbarhet på grund av långvarig kemisk och fysikalisk stabilitet
- Höga flödeshastigheter och återvinningar
- Väl lämpad för användning i industriell skala
- Lagringsförhållanden: 20% etanol; 4° till 30 °C
- Finns i en mängd olika selektiviteter och volymer
Kemisk stabilitet (stabil i alla vanliga buffertar):
- 1 M ättiksyra, 8 M urea
- 6M guanidin-HCl, 1% SDS
- 2M NaCl, 24% etanol
- 30% propanol, 30% acetonitril
- 0,5M NaOH (för rengöring)
- 3 till 11 (långsiktigt och arbetande)
- 2 till 13 (kortvarig)
- Försumbar volymvariation på grund av förändringar i pH eller jonstyrka
- Autoklaverbarhet: Vid 121 °C, pH 7 i 30 minuter (endast gel)
- Antimikrobiellt medel: 20% etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 750 mL |
| Flödeshastighet | >150 cm/hr. |
| Partikelstorlek | 25 till 75μ m |
| Sängvolym | 19 till 230L |
| Produkttyp | Sephacryl HR Media |
| Formatera | Solid sfärisk kula |
| Diameter (metrisk) Inre | 40 till 140 cm |
| För användning med (applikation) | Tillåt snabb och reproducerbar rening av antikroppar, serumproteiner och medelstora proteiner genom gelfiltrering i laboratorie- och industriell skala |
| Höjd (engelska) | 5,9 tum |
| Höjd (metrisk) | 15cm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sephacryl S-300 High Resolution, 750 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.