Läs mer
Cytiva Sephacryl™ S-500 högupplöst media
Product Code. 11550794 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
150 mL
750 mL
Unit Size:
150ml
750ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11550794 750 mL 750ml
11560794 150 mL 150ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11550794 Supplier Cytiva Supplier No. 17061301
 Begränsad artikel
I lager
Hydrofil, stel allyldextran/bisakrylamidmatris för snabb och reproducerbar rening av proteiner, polysackarider och andra makromolekyler
Kromatografimedia erbjuder god återhämtning och låg ospecifik adsorption. Möjliggör gelfiltrering i laboratorie- och industriell skala, och kan köpas i förpackade kolonner.
  • För separering av polysackarider, makromolekyler med utökade strukturer och små plasmider
  • Utmärkt rening över ett brett molekylviktsområde
  • Hög reproducerbarhet på grund av långvarig kemisk och fysikalisk stabilitet
  • Höga flödeshastigheter och återvinningar
  • Väl lämpad för användning i industriell skala
  • Lagringsförhållanden: 20% etanol; 4° till 30 °C
  • Finns i en mängd olika selektiviteter och volymer
Kemisk stabilitet (stabil i alla vanliga buffertar):
  • 1 M ättiksyra, 8 M urea
  • 6M guanidin-HCl, 1% SDS
  • 2M NaCl, 24% etanol
  • 30% propanol, 30% acetonitril
  • 0,5M NaOH (för rengöring)
pH-stabilitet
  • 3 till 11 (långsiktigt och arbetande)
  • 2 till 13 (kortvarig)
Fysisk stabilitet:
  • Försumbar volymvariation på grund av förändringar i pH eller jonstyrka
  • Autoklaverbarhet: Vid 121 °C, pH 7 i 30 minuter (endast gel)
  • Antimikrobiellt medel: 20% etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 750 mL
Flödeshastighet >125 cm/hr.
Partikelstorlek 25 till 75μ m
Sängvolym 19 till 230L
Produkttyp Sephacryl HR Media
Formatera Solid sfärisk kula
Diameter (metrisk) Inre 40 till 140 cm
För användning med (applikation) Tillåt snabb och reproducerbar rening av proteiner, polysackarider och andra makromolekyler genom gelfiltrering i laboratorie- och industriell skala
Höjd (engelska) 5,9 tum
Höjd (metrisk) 15cm
Max. Tryck 100 kPa
pH-intervall 3 till 11
Typ av stöd Allyl Dextran och N,N'-metylenbisakrylamid
Provtyp Polysackarider, makromolekyler och små plasmider
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sephacryl S-500 High Resolution
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.