Läs mer
Cytiva Sephacryl™ S-500 högupplöst media
Produktkod. p-4895772 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
150 mL
750 mL
Förpackningsstorlek:
150ml
750ml
Produktkod. 11560794
Brand: Cytiva 17061310
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrofil, stel allyldextran/bisakrylamidmatris för snabb och reproducerbar rening av proteiner, polysackarider och andra makromolekyler
Kromatografimedia erbjuder god återhämtning och låg ospecifik adsorption. Möjliggör gelfiltrering i laboratorie- och industriell skala, och kan köpas i förpackade kolonner.
  • För separering av polysackarider, makromolekyler med utökade strukturer och små plasmider
  • Utmärkt rening över ett brett molekylviktsområde
  • Hög reproducerbarhet på grund av långvarig kemisk och fysikalisk stabilitet
  • Höga flödeshastigheter och återvinningar
  • Väl lämpad för användning i industriell skala
  • Lagringsförhållanden: 20% etanol; 4° till 30 °C
  • Finns i en mängd olika selektiviteter och volymer
Kemisk stabilitet (stabil i alla vanliga buffertar):
  • 1 M ättiksyra, 8 M urea
  • 6M guanidin-HCl, 1% SDS
  • 2M NaCl, 24% etanol
  • 30% propanol, 30% acetonitril
  • 0,5M NaOH (för rengöring)
pH-stabilitet
  • 3 till 11 (långsiktigt och arbetande)
  • 2 till 13 (kortvarig)
Fysisk stabilitet:
  • Försumbar volymvariation på grund av förändringar i pH eller jonstyrka
  • Autoklaverbarhet: Vid 121 °C, pH 7 i 30 minuter (endast gel)
  • Antimikrobiellt medel: 20% etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 150 mL
Flödeshastighet >125 cm/hr.
Partikelstorlek 25 till 75μ m
Sängvolym 19 till 230L
Produkttyp Sephacryl HR Media
Formatera Solid sfärisk kula
Diameter (metrisk) Inre 40 till 140 cm
För användning med (applikation) Tillåt snabb och reproducerbar rening av proteiner, polysackarider och andra makromolekyler genom gelfiltrering i laboratorie- och industriell skala
Höjd (engelska) 5,9 tum
Höjd (metrisk) 15cm
Max. Tryck 100 kPa
pH-intervall 3 till 11
Typ av stöd Allyl Dextran och N,N'-metylenbisakrylamid
Provtyp Polysackarider, makromolekyler och små plasmider
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sephacryl S-500 High Resolution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.