Läs mer
Cytiva Sephadex™ G-100 Media
Produktkod. 11524885 Handla allt Cytiva Produkter
Flödeshastighet:
1 ml/min.
4,2 ml/min.
Partikelstorlek:
100 till 310μ m (våt form), 100 till 310μ m (torr form)
25 till 100μ m (våt form), 10 till 40μ m (torr form)
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 11524885
Brand: Cytiva 17006001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vanligtvis för avsaltning och buffertbyte av mycket stora biomolekyler
  • Finns i två partikelstorleksintervall
Fin partikelstorlek
  • Partikelstorlek, torr: 40 till 120 μm
  • Fraktioneringsintervall, globulära proteiner: 4000 till 150.000
Superfin partikelstorlek
  • Partikelstorlek, torr: 10 till 40 μm
  • Fraktioneringsintervall, globulära proteiner: 4000 till 100 000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Flödeshastighet 4,2 ml/min.
Partikelstorlek 100 till 310μ m (våt form), 100 till 310μ m (torr form)
Sängvolym 15 till 20 ml/g i destillerat vatten
Produkttyp Sephadex G-100 Media
Formatera Solid pärla
För användning med (applikation) Användbar för avsaltning och buffertbyte av mycket stora biomolekyler
Max. Tryck 0,096 bar
pH-intervall 2 till 10
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Provtyp Stora biomolekyler
Innehåll och lagring 4° till 30 °C