Läs mer
Cytiva Sephadex™ G-100 Media
Handla allt Cytiva Produkter
Flödeshastighet:
1 ml/min.
4,2 ml/min.
Partikelstorlek:
100 till 310μ m (våt form), 100 till 310μ m (torr form)
25 till 100μ m (våt form), 10 till 40μ m (torr form)
Förpackningsstorlek:
100g
Beskrivning
- Finns i två partikelstorleksintervall
Fin partikelstorlek
- Partikelstorlek, torr: 40 till 120 μm
- Fraktioneringsintervall, globulära proteiner: 4000 till 150.000
- Partikelstorlek, torr: 10 till 40 μm
- Fraktioneringsintervall, globulära proteiner: 4000 till 100 000
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 g |
| Flödeshastighet | 1 ml/min. |
| Partikelstorlek | 25 till 100μ m (våt form), 10 till 40μ m (torr form) |
| Sängvolym | 15 till 20 ml/g i destillerat vatten |
| Produkttyp | Sephadex G-100 Media |
| Formatera | Solid pärla |
| För användning med (applikation) | Användbar för avsaltning och buffertbyte av mycket stora biomolekyler |
| Max. Tryck | 0,096 bar |
| pH-intervall | 2 till 10 |
| Typ av stöd | Tvärbunden dextran |
| Visa mer |