Läs mer
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-100, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Beskrivning
Avsaltning med Sephadex är överlägsen dialys på grund av de avsevärda tidsbesparingarna, den låga utspädningsfaktorn (som kan vara så låg som 1,4 : 1) och de höga aktivitetsåtervinningarna, även med mycket små mängder prov. Besläktade applikationer inkluderar buffertutbyte och avlägsnande av små molekyler under framställningen av stora biomolekyler, såsom amfolyter, detergenter, radioaktiva eller fluorescerande märkningar och fenol (under DNA-rening).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 g |
| Flödeshastighet | 40 cm/hr. |
| Partikelstorlek | 40 till 120μ m |
| Produkttyp | Sephadex G-100 Media |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur (15 30 –°C). |