Läs mer
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-100, MP Biomedicals™
Produktkod. 11475222 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475222 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11475222 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219525580
Används i proteinkromatografi, affinitetskromatografi och gelfiltreringskromatografi. Sephadex™ G-100, MP Biomedicals är ett pärlformat gelfiltreringsmedium framställt genom tvärbindning av dextran med epiklorhydrin under alkaliska betingelser.
Detta gelfiltreringsmedium används vid proteinkromatografi, affinitetskromatografi och gelfiltreringskromatografi. Dess huvudsakliga tillämpning är gruppseparationer av låg- och högmolekylära molekyler. Avsaltning är den vanligaste användningen.
  • Avsaltning med Sephadex är överlägsen dialys på grund av de avsevärda tidsbesparingarna, den låga utspädningsfaktorn (som kan vara så låg som 1,4 : 1) och den höga aktivitetsåtervinningen även med mycket små mängder prov
  • Besläktade applikationer inkluderar buffertutbyte och avlägsnande av små molekyler under framställningen av stora biomolekyler, såsom amfolyter, detergenter, radioaktiva eller fluorescerande märkningar och fenol (under DNA-rening).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Flödeshastighet >40ncm/hr.
Partikelstorlek 40 till 120μ m
Produkttyp Sephadex G-100 Media
Formatera Frittflytande vitt pulver
Innehåll och lagring Rumstemperatur (15 –30 °C)