Läs mer
Cytiva Sephadex™ G-25 Media
Produktkod. 11500784 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Flödeshastighet:
>100 cm/hr.
>11 cm/hr.
>47 cm/hr.
>480 cm/hr.
Partikelstorlek:
15 till 88μ m (våt form),> 20μ m (torr form)
17 till 132μ m (våt form),> 20μ m (torr form)
38 till 235μ m (våt form),> 50μ m (torr form)
87 till 510μ m (våt form),> 100μ m (torr form)
Förpackningsstorlek:
100g
500g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Flödeshastighet Partikelstorlek unitSize
11500784 100 g >480 cm/hr. 87 till 510μ m (våt form),> 100μ m (torr form) 100g
11570774 500 g >47 cm/hr. 17 till 132μ m (våt form),> 20μ m (torr form) 500g
11510784 500 g >480 cm/hr. 87 till 510μ m (våt form),> 100μ m (torr form) 500g
11550774 100 g >11 cm/hr. 15 till 88μ m (våt form),> 20μ m (torr form) 100g
11560774 100 g >47 cm/hr. 17 till 132μ m (våt form),> 20μ m (torr form) 100g
10669455 500 g >100 cm/hr. 38 till 235μ m (våt form),> 50μ m (torr form) 500g
11580774 100 g >100 cm/hr. 38 till 235μ m (våt form),> 50μ m (torr form) 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11500784 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17003401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Användning av Sephadex™ är väletablerat som ett gelfiltreringsmedium för avsaltning och buffertbyte i industriella tillämpningar. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 Media avsaltar snabbt, tar bort föroreningar och överförs till en ny buffert i ett enda steg.
Etablerat medium för avsaltning och buffertbyte
  • Gelfiltreringsmedium
  • Tillgängliga i grova, medium, fina och superfina kvaliteter
  • Alla kvaliteter uppfyller kromatografikraven i processskala
  • Finns i labbförpackningar eller färdigpackade kolonner
Specifikationer:
  • Arbets pH-intervall: 2 till 13
  • Bäddvolym (i destillerat vatten): 4 till 6 ml/g
  • Fraktioneringsintervall dextraner/globulära proteiner: 1x 10 2 till 5x 10 3/1x 10 3 till 5x 10 3 M r
  • Max. flödeshastighet/driftstryck: kulorna beter sig som stela sfärer som lyder 'Darcys lag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kvantitet 100 g
Flödeshastighet >480 cm/hr.
Partikelstorlek 87 till 510μ m (våt form),> 100μ m (torr form)
Sängvolym 4 till 6 ml/g i destillerat vatten
Produkttyp Sephadex G-25 Media
Formatera Solid sfärisk kula
Diameter (metrisk) Inre 2.6cm
För användning med (applikation) Avsaltnings- och buffertbyte och borttagningsfri etikett i industriella applikationer
Höjd (engelska) 11,81 tum
Höjd (metrisk) 30cm
Max. Tryck >480 cm/h, tryckfall cm H2O/bäddhöjd=2, sänghöjd 30 cm, 2,6 cm id
pH-intervall 2 till 13
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Innehåll och lagring 4 till 30 °C, torra hartser. Använda hartser 4 till 8 °C i 20 % etanol eller 0,01 M NaOH
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.