Läs mer
Cytiva Sephadex™ G-25 Media
Produktkod. 11560774 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Flödeshastighet:
>100 cm/hr.
>11 cm/hr.
>47 cm/hr.
>480 cm/hr.
Partikelstorlek:
15 till 88μ m (våt form),> 20μ m (torr form)
17 till 132μ m (våt form),> 20μ m (torr form)
38 till 235μ m (våt form),> 50μ m (torr form)
87 till 510μ m (våt form),> 100μ m (torr form)
Förpackningsstorlek:
100g
500g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Flödeshastighet Partikelstorlek unitSize
11560774 100 g >47 cm/hr. 17 till 132μ m (våt form),> 20μ m (torr form) 100g
11570774 500 g >47 cm/hr. 17 till 132μ m (våt form),> 20μ m (torr form) 500g
11510784 500 g >480 cm/hr. 87 till 510μ m (våt form),> 100μ m (torr form) 500g
11550774 100 g >11 cm/hr. 15 till 88μ m (våt form),> 20μ m (torr form) 100g
11500784 100 g >480 cm/hr. 87 till 510μ m (våt form),> 100μ m (torr form) 100g
10669455 500 g >100 cm/hr. 38 till 235μ m (våt form),> 50μ m (torr form) 500g
11580774 100 g >100 cm/hr. 38 till 235μ m (våt form),> 50μ m (torr form) 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11560774 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17003201
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användning av Sephadex™ är väletablerat som ett gelfiltreringsmedium för avsaltning och buffertbyte i industriella tillämpningar. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25 Media avsaltar snabbt, tar bort föroreningar och överförs till en ny buffert i ett enda steg.
Etablerat medium för avsaltning och buffertbyte
  • Gelfiltreringsmedium
  • Tillgängliga i grova, medium, fina och superfina kvaliteter
  • Alla kvaliteter uppfyller kromatografikraven i processskala
  • Finns i labbförpackningar eller färdigpackade kolonner
Specifikationer:
  • Arbets pH-intervall: 2 till 13
  • Bäddvolym (i destillerat vatten): 4 till 6 ml/g
  • Fraktioneringsintervall dextraner/globulära proteiner: 1x 10 2 till 5x 10 3/1x 10 3 till 5x 10 3 M r
  • Max. flödeshastighet/driftstryck: kulorna beter sig som stela sfärer som lyder 'Darcys lag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Flödeshastighet >47 cm/hr.
Partikelstorlek 17 till 132μ m (våt form),> 20μ m (torr form)
Sängvolym 4 till 6 ml/g i destillerat vatten
Produkttyp Sephadex G-25 Media
Formatera Solid sfärisk kula
Diameter (metrisk) Inre 2.6cm
För användning med (applikation) Avsaltnings- och buffertbyte och borttagningsfri etikett i industriella applikationer
Höjd (engelska) 11,81 tum
Höjd (metrisk) 30cm
Max. Tryck >47 cm/h, tryckfall cm H2O/bäddhöjd=2, sänghöjd 30 cm, 2,6 cm id
pH-intervall 2 till 13
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Innehåll och lagring 4 till 30 °C, torra hartser. Använda hartser 4 till 8 °C i 20 % etanol eller 0,01 M NaOH