Läs mer
Cytiva Sephadex™ G-25 Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Flödeshastighet:
>100 cm/hr.
>11 cm/hr.
>47 cm/hr.
>480 cm/hr.
Partikelstorlek:
15 till 88μ m (våt form),> 20μ m (torr form)
17 till 132μ m (våt form),> 20μ m (torr form)
38 till 235μ m (våt form),> 50μ m (torr form)
87 till 510μ m (våt form),> 100μ m (torr form)
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Beskrivning
Etablerat medium för avsaltning och buffertbyte
- Gelfiltreringsmedium
- Tillgängliga i grova, medium, fina och superfina kvaliteter
- Alla kvaliteter uppfyller kromatografikraven i processskala
- Finns i labbförpackningar eller färdigpackade kolonner
Specifikationer:
- Arbets pH-intervall: 2 till 13
- Bäddvolym (i destillerat vatten): 4 till 6 ml/g
- Fraktioneringsintervall dextraner/globulära proteiner: 1x 10 2 till 5x 10 3/1x 10 3 till 5x 10 3 M r
- Max. flödeshastighet/driftstryck: kulorna beter sig som stela sfärer som lyder 'Darcys lag
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 g |
| Flödeshastighet | >47 cm/hr. |
| Partikelstorlek | 17 till 132μ m (våt form),> 20μ m (torr form) |
| Sängvolym | 4 till 6 ml/g i destillerat vatten |
| Produkttyp | Sephadex G-25 Media |
| Formatera | Solid sfärisk kula |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.6cm |
| För användning med (applikation) | Avsaltnings- och buffertbyte och borttagningsfri etikett i industriella applikationer |
| Höjd (engelska) | 11,81 tum |
| Höjd (metrisk) | 30cm |
| Visa mer |