Beskrivning
- Gelfiltreringsmedium som används vid affinitetskromatografi, proteinkromatografi och gelfiltreringskromatografi
- Har använts för att studera accelerationen av diabetisk sårläkning och behandlingen av epitelskador
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 g |
| Flödeshastighet | 100 till 150 cm/h. |
| Produkttyp | Sephadex G-25 Media |
| Formatera | Pulver |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C) |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.