Läs mer
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-25
Produktkod. 11445222 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445222 100 g 100g
11425222 10 g 10g
11435222 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445222 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219525480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12355.00 SEK
    11766.11 SEK / 100g
    Save 588.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används vid affinitetskromatografi, proteinkromatografi och gelfiltreringskromatografi. Sephadex™ G-25 är ett gelfiltreringsmedium som har använts för att studera accelerationen av diabetisk sårläkning och behandlingen av epitelskador.
  • Gelfiltreringsmedium som används vid affinitetskromatografi, proteinkromatografi och gelfiltreringskromatografi
  • Har använts för att studera accelerationen av diabetisk sårläkning och behandlingen av epitelskador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Flödeshastighet 100 till 150 cm/h.
Produkttyp Sephadex G-25 Media
Formatera Pulver
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.