Läs mer
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-25
Produktkod. p-7083159 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
Produktkod. 11425222
Brand: MP Biomedicals™ 0219525410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid affinitetskromatografi, proteinkromatografi och gelfiltreringskromatografi. Sephadex™ G-25 är ett gelfiltreringsmedium som har använts för att studera accelerationen av diabetisk sårläkning och behandlingen av epitelskador.
  • Gelfiltreringsmedium som används vid affinitetskromatografi, proteinkromatografi och gelfiltreringskromatografi
  • Har använts för att studera accelerationen av diabetisk sårläkning och behandlingen av epitelskador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 g
Flödeshastighet 100 till 150 cm/h.
Produkttyp Sephadex G-25 Media
Formatera Pulver
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur (15 °C till 30 °C)
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.