Läs mer
Cytiva Sephadex G-50 M DNA-kvalitet
Produktkod. 11584875 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11584875 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11584875 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17004502
Sephadex G-50 M DNA-kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Produkttyp Sephadex G50 Media
Formatera Solid pärla
För användning med (applikation) Avsaltning och buffertutbyte av biomolekyler
Typ av stöd Tvärbunden Dextron
Provtyp DNA
Innehåll och lagring 4° till 30 °C