Beskrivning
- Pärlor beter sig som stela sfärer som följer Darcys lag i syfte att bestämma maximal flödeshastighet och maximalt arbetstryck
- Arbets pH-intervall 2 till 13
- Partikelstorleksområde 55 till 165 μm
- Bäddvolym i destillerat vatten 2-3mL/g
- Uteslutningsgräns: 7 x 102 dextraner, 7 x 102 globulära proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 g |
| Flödeshastighet | |
| Partikelstorlek | 55 till 165μ m i våt form, 40 till 120μ m i torr form |
| Sängvolym | 2 till 3 ml/g i destillerat vatten |
| Produkttyp | Sephadex G10 Media |
| Formatera | Solid pärla |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.6cm |
| För användning med (applikation) | Avsaltning och buffertutbyte av peptider och små biomolekyler> 700 MW |
| Höjd (engelska) | 11,81 tum |
| Höjd (metrisk) | 30cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?