Läs mer
Cytiva Sephadex™ G10 Media
Produktkod. 11594865 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11594865 500 g 500g
11584865 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11594865 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17001002
 Begränsad artikel
I lager
Gelfiltreringsmedium för avsaltning och buffertbyte av peptider och små biomolekyler
  • Pärlor beter sig som stela sfärer som följer Darcys lag i syfte att bestämma maximal flödeshastighet och maximalt arbetstryck
  • Arbets pH-intervall 2 till 13
  • Partikelstorleksområde 55 till 165 μm
  • Bäddvolym i destillerat vatten 2-3mL/g
  • Uteslutningsgräns: 7 x 102 dextraner, 7 x 102 globulära proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 g
Flödeshastighet
Partikelstorlek 55 till 165μ m i våt form, 40 till 120μ m i torr form
Sängvolym 2 till 3 ml/g i destillerat vatten
Produkttyp Sephadex G10 Media
Formatera Solid pärla
Diameter (metrisk) Inre 2.6cm
För användning med (applikation) Avsaltning och buffertutbyte av peptider och små biomolekyler> 700 MW
Höjd (engelska) 11,81 tum
Höjd (metrisk) 30cm
Max. Tryck 24-49 cm/h, tryckfall cm H2O/bäddhöjd = 2, bäddhöjd 30 cm, 2,6 cm i.d
pH-intervall 2 till 13
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Provtyp Peptider, små biomolekyler
Innehåll och lagring 4 till 30 °C