Läs mer
Cytiva Sephadex™ G15 Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Beskrivning
- För att bestämma maximal flödeshastighet och maximalt tryck, beter sig kulorna som stela sfärer enligt Darcys lag
- Arbets pH-intervall 2 till 13
- Partikelstorleksområde för våta pärlor 60 till 180 μm
- Bäddvolym i destillerat vatten 2,5 till 3,5 ml/g
- Uteslutningsgräns:< 1,5 x 10 3 för dextraner,< 1,5 x 10 3 för globulära proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 g |
| Flödeshastighet | |
| Partikelstorlek | 60 till 180μ m i våt form, 40 till 120μ m i torr form |
| Sängvolym | 2,5 till 3,5 ml/g i destillerat vatten |
| Produkttyp | Sephadex G15 Media |
| Formatera | Solid pärla |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.6cm |
| För användning med (applikation) | Användbar för avsaltning och buffertbyte av peptider och små biomolekyler> 1500 MW |
| Höjd (engelska) | 11,81 tum |
| Höjd (metrisk) | 30cm |
| Visa mer |