Läs mer
Cytiva Sephadex™ G50 Fine Media
Produktkod. 11544875 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11544875 500 g 500g
11534875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11544875 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17004202
Lämplig för gelfiltrering
  • Partikelstorleksområde 40 till 160 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 g
Flödeshastighet
Partikelstorlek 34 till 208μ m i våt form, 20 till 80μ m i torr form
Sängvolym 9 till 11 mg/g
Produkttyp Sephadex G50 Media
Formatera Solid pärla
Diameter (metrisk) Inre 5cm
För användning med (applikation) För separation av molekyler Mr> 30 000 från molekyler M r< 1500 såsom märkt protein eller DNA från okonjugerade färgämnen För avlägsnande av små nukleotider från nukleinsyror med längre kedja
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 10cm
Max. Tryck min 150 cm/h, sänghöjd 10 cm, pelare 5 cm i.d.
pH-intervall 2 till 10
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Provtyp DNA
Innehåll och lagring 4 till 30 °C