Läs mer
Cytiva Sephadex™ G50 Medium Media
Produktkod. 11564875 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11564875 500 g 500g
11554875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11564875 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17004302
Lämplig för gelfiltrering
  • Partikelstorleksintervall för våta pärlor: 100 till 300 μm
  • Fraktioneringsintervall (M r ), globulära proteiner: 1500 till 30 000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 g
Flödeshastighet 150 cm/hr.
Partikelstorlek 100 till 300μ m i våt form, 50 till 150μ m i torr form
Sängvolym 9 till 11 mg/g
Produkttyp Sephadex G50 Media
Formatera Solid pärla
Diameter (metrisk) Inre 5cm
För användning med (applikation) Rening av DNA från små molekyler genom gelfiltrering (storskaliga gruppseparationer där höga flödeshastigheter och låga driftstryck krävs)
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 10cm
pH-intervall 2 till 10
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Provtyp DNA
Innehåll och lagring 4° till 30 °C