Läs mer
Cytiva Sephadex™ G50 Superfine Media
Produktkod. 11524875 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11524875 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11524875 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17004101
 Begränsad artikel
I lager
Använd som ett väletablerat gelfiltreringsmedium för avsaltning och buffertbyte av biomolekyler> 30 000 molekylvikt. Sephadex™ G50 Superfine Medias lilla pärlstorlek ger högre effektivitet.
  • För att bestämma maximal flödeshastighet beter sig pärlor som stela sfärer enligt Darcys lag
  • Arbets pH-intervall 2 till 10
  • Partikelstorleksområde för våta pärlor 20 till 80 μm
  • Bäddvolym i destillerat vatten 9 till 11mL/g
  • Fraktioneringsintervall: 5 x 10 2 till 1 x 10 4 för dextraner, 1,5 x 10 3 till 3 x 10 4 för globulära proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Flödeshastighet
Partikelstorlek 20 till 80μ m i våt form, 20 till 50μ m i torr form
Sängvolym 9 till 11 mg/g
Produkttyp Sephadex G50 Media
Formatera Solid pärla
Diameter (metrisk) Inre 5cm
För användning med (applikation) Rening av DNA från små molekyler genom gelfiltrering (högre effektivitet med kortare diffusionsavstånd)
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 10cm
Max. Tryck min 60 cm/h, tryckfall cm H2O/bäddhöjd=15, bäddhöjd 10 cm, pelare 5 cm i.d.
pH-intervall 2 till 10
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Provtyp DNA
Innehåll och lagring 4 till 30 °C