Läs mer
Cytiva Sephadex™ G75 Media
Produktkod. 11594875 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11594875 100 g Varje
1 options
Produktkod. 11594875 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17005001
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för gelfiltrering
  • För att bestämma maximal flödeshastighet beter sig pärlor som stela sfärer enligt Darcys lag
  • Max drifttryck 0,15 bar
  • Arbets pH-intervall 2 till 10
  • Partikelstorleksområde för våta pärlor 90 till 280 μm
  • Bäddvolym i destillerat vatten 12 till 15mL/g
  • Fraktioneringsintervall: 1 x 10 3 till 5 x 10 4 för dextraner, 3 x 10 3 till 8 x 10 4 för globulära proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Flödeshastighet
Partikelstorlek 90 till 280μ m i våt form, 40 till 120μ m i torr form
Sängvolym 12 till 15 mg/g
Produkttyp Sephadex G75 Media
Formatera Solid pärla
Diameter (metrisk) Inre 5cm
För användning med (applikation) Avsaltning och buffertutbyte av stora biomolekyler> 80 000 MW
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 10cm
Max. Tryck min 90 cm/h, sänghöjd 10 cm, pelare 5 cm i.d.
pH-intervall 2 till 10
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Provtyp DNA
Innehåll och lagring 4 till 30 °C