Läs mer
Cytiva Sephadex™ G75 Superfine Media
Produktkod. 11514885 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 11514885
Brand: Cytiva 17005101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klassiskt gelfiltreringsmedium
  • Fraktioneringsintervall, globulära proteiner: 3000 till 70.000
  • Partikelstorlek, våt: 20 till 155 μm
  • Arbets pH-område: 2-10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Flödeshastighet 1,5 ml/min.
Partikelstorlek 22 till 143μ m i våt form, 10 till 40μ m i torr form
Sängvolym 12 till 15 mg/g
Produkttyp Sephadex G75 Media
Formatera Solid pärla
För användning med (applikation) Avsaltning och buffertbyte av stora biomolekyler, för specifika fall som kräver mycket hög upplösning
Max. Tryck Försiktighet måste iakttas så att gelén inte komprimeras. Öka inte trycket över 0,16 bar.
pH-intervall 2 till 10
Typ av stöd Tvärbunden dextran
Provtyp DNA
Innehåll och lagring 4° till 30 °C