Läs mer
Cytiva Sephadex™ Ion Exchange Media
Produktkod. 11504895 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Material:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
30 000 till 100 000
Upp till 30 000
Förpackningsstorlek:
100g
500g
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Material MWCO unitSize
11504895 100 g QAE-Sephadex A-50 30 000 till 100 000 100g
11584885 500 g DEAE-Sephadex A-50 30 000 till 100 000 500g
11554885 100 g DEAE-Sephadex A-25 Upp till 30 000 100g
11564885 500 g DEAE-Sephadex A-25 Upp till 30 000 500g
11574885 100 g DEAE-Sephadex A-50 30 000 till 100 000 100g
11594885 100 g QAE-Sephadex A-25 Upp till 30 000 100g
11514895 100 g CM-Sephadex C-25 Upp till 30 000 100g
11524895 500 g CM-Sephadex C-25 Upp till 30 000 500g
11544895 500 g CM-Sephadex C-50 30 000 till 100 000 500g
11534895 100 g CM-Sephadex C-50 30 000 till 100 000 100g
11554895 100 g SP-Sephadex C-25 Upp till 30 000 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11504895 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17020001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Separera molekyler över breda molekylvikter och pH-intervall
Utbud av svaga och starka anjoniska (A) och katjoniska (C) utbytare. Fraktioneringsintervall: A-25 och C-25, upp till 30 000; A-50 och C-50: –30 000 100 000.
Mycket hög kapacitet även vid förhöjd jonstyrka
Mycket låg ospecifik adsorption
Brett utbud av applikationer i laboratorie- och processskala
Lämplig för kolonn- eller batchtekniker
Enkel och ekonomisk att använda
DEAE Sephadex
  • Svag och stark anjonbytare
  • pH-intervall 2-9
QAE Sephadex
  • Stark anjonbytare
  • pH-område: 2-12
CM Sephadex
  • Svag katjonbytare
  • pH-område: 6-10
SP Sephadex
  • Stark katjonbytare
  • pH-område: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Partikelstorlek 40 till 120μ m i torr form
För användning med (utrustning) Kolumn- eller batchtekniker
Produkttyp Sephadex Ion Exchange Media
Formatera Solid sfärisk kula
För användning med (applikation) Separera och rena proteiner, polypeptider, nukleinsyror och andra laddade biomolekyler genom att använda kolonn- eller batchtekniker
Höjd (engelska) 2 till 5,9 tum.
Höjd (metrisk) 5 till 15 cm
Ligandtyp Dietyl-(2-hydroxipropyl)aminoetyl
Material QAE-Sephadex A-50
pH-intervall 2 till 12
Typ av stöd Tvärbunden dextran
MWCO 30 000 till 100 000
Innehåll och lagring 4° till 30 °C