Läs mer
Cytiva Sephadex™ LH-20
Produktkod. 11520784 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520784 100 g 100g
10309794 25 g 25g
11530784 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11520784 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17009001
 Begränsad artikel
I lager
Används för molekylär dimensionering av naturliga produkter som steroid, terpenoid, lipid, lågmolekylär peptid. Cytiva Liv Sciences™Sephadex™ LH-20 är ett vätskekromatografimedium som är användbart i analytisk och industriell skala för framställning av närbesläktade molekylarter.
  • Förberedd för användning i polära organiska lösningsmedel och vattenhaltiga lösningsmedelsblandningar
  • Tillverkad av hydroxipropylerade dextranpärlor som har tvärbundits för att ge ett polysackaridnätverk
  • Matrisens hydrofila och lipofila dubbla natur möjliggör kraftfull kromatografisk selektivitet
  • Batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Delvis storlek torr: 18μ -111 μm
  • Fraktioneringsintervall globulära proteiner: 4x10 3 till 5 x 10 3
  • Stabil i de flesta vattenhaltiga och organiska eluentsystem
  • Hållbarhet: 5 år
  • Autoklaverbar: 20 min vid 121 °C
  • Flödeshastighet<∽ 12 cm/min
  • pH-stabilitet arbetsområde: 2-13
Analytiska och industriella skalor för framställning av närbesläktade molekylarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Flödeshastighet 720 cm/hr.
Partikelstorlek 18 till 111μ m i torr form
Produkttyp Sephadex LH-20 Media
Formatera Solid sfärisk kula
Diameter (metrisk) Inre 2.6cm
För användning med (applikation) För fraktionering av lipider, hormoner, vitaminer och andra små biomolekyler i polära organiska lösningsmedel och vattenhaltiga lösningsmedelsblandningar
Höjd (engelska) 11,81 tum
Höjd (metrisk) 30cm
Max. Tryck 25-45 cm/h, tryckfall cm H2O/bäddhöjd=2, höjdhöjd 30 cm, 2,6 cm i.d.
pH-intervall 2 till 13
Typ av stöd Hydroxipropylerad, tvärbunden dextran
Provtyp Steroid, Terpenoid, Lipid, lågmolekylär peptid
Innehåll och lagring 4 till 30 °C