Läs mer
Cytiva Sephadex™ LH-20
Produktkod. p-4390050 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10309794
Brand: Cytiva 17009010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för molekylär dimensionering av naturliga produkter som steroid, terpenoid, lipid, lågmolekylär peptid. Cytiva Liv Sciences™Sephadex™ LH-20 är ett vätskekromatografimedium som är användbart i analytisk och industriell skala för framställning av närbesläktade molekylarter.
  • Förberedd för användning i polära organiska lösningsmedel och vattenhaltiga lösningsmedelsblandningar
  • Tillverkad av hydroxipropylerade dextranpärlor som har tvärbundits för att ge ett polysackaridnätverk
  • Matrisens hydrofila och lipofila dubbla natur möjliggör kraftfull kromatografisk selektivitet
  • Batch-till-batch-reproducerbarhet
  • Delvis storlek torr: 18μ -111 μm
  • Fraktioneringsintervall globulära proteiner: 4x10 3 till 5 x 10 3
  • Stabil i de flesta vattenhaltiga och organiska eluentsystem
  • Hållbarhet: 5 år
  • Autoklaverbar: 20 min vid 121 °C
  • Flödeshastighet<∽ 12 cm/min
  • pH-stabilitet arbetsområde: 2-13
Analytiska och industriella skalor för framställning av närbesläktade molekylarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 g
Flödeshastighet 720 cm/hr.
Partikelstorlek 18 till 111μ m i torr form
Produkttyp Sephadex LH-20 Media
Formatera Solid sfärisk kula
Diameter (metrisk) Inre 2.6cm
För användning med (applikation) För fraktionering av lipider, hormoner, vitaminer och andra små biomolekyler i polära organiska lösningsmedel och vattenhaltiga lösningsmedelsblandningar
Höjd (engelska) 11,81 tum
Höjd (metrisk) 30cm
Max. Tryck 25-45 cm/h, tryckfall cm H2O/bäddhöjd=2, höjdhöjd 30 cm, 2,6 cm i.d.
pH-intervall 2 till 13
Typ av stöd Hydroxipropylerad, tvärbunden dextran
Provtyp Steroid, Terpenoid, Lipid, lågmolekylär peptid
Innehåll och lagring 4 till 30 °C