Läs mer
Sephadex LH-20, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sephadex LH-20 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O3S/c1-5(12)11-6-3-7(9(13)14-2)15-8(6)4-10-11/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 224.0256 |