Läs mer
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anion Exchange Media: Q
Produktkod. 10312690 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
300 ml
Förpackningsstorlek:
300ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10312690 300 ml 300ml
1 options
Produktkod. 10312690 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17051001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används för preparativa proteinseparationer i både forskning och industriella tillämpningar. Cytiva F Sepharose™ Fast Flow Chromatography Media är en stark anjonbytare baserad på det väletablerade Sepharose Fast Flow jonbytesplattform.
  • Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning, vilket leder till låga nivåer av värdcellshärledda föroreningar i elueringspoolen
  • Matrisen är sammansatt av tvärbundna 6% agarospärlor
  • En del av Sepharose Fast Flow jonbytesplattform
  • Hög kemisk stabilitet möjliggör väl beprövade protokoll för rengöring på plats (CIP) och hygienisering
  • Finns i en rad förpackade processutvecklingsverktyg
  • Ligand: kvartär amin
  • Typ jonbytare: stark anjonbytare
  • Jonkapacitet: 0,18 till 0,25 mmol Cl - /ml medium
  • Bindningskapacitet: 120mg HSA/ml medium
  • Tryck/flödesspecifikation: 400 till 700 cm/h, 100kPa, XK 50/30 kolumn, bäddhöjd 15 cm
Infångning och rening av proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 300 ml
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 M NaOH, 8 M urea, 8 M guanidinhydroklorid, 70 % etanol
För användning med (applikation) För preparativa proteinseparationer i både forsknings- och industriella tillämpningar
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp F Sepharose Fast Flow Media
Flödeshastighet 400 till 700 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Höjd (engelska) Säng 5,9 tum
Höjd (metrisk) Säng 15 cm
Jonisk kapacitet 0,18 till 0,24 mM Cl-/ml
Jonbytestyp Svag anjonbytare
Max. Tryck 100 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 2 till 14
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Kvartär amin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Q Sepharose Fast Flow, 300 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.