Beskrivning
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagenser och standardlösningar i kapitel 2 och 4 i nuvarande Ph. Eur.
- Alla är tillverkade och testade i enlighet med Ph. Eur.
- Levereras med ett analyscertifikat
- Varunummer och utgångsdatum anges på alla produktetiketter
Beställningsinfo
Levereras i 1L plastbehållare
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 L |
| Flödeshastighet | <26 cm/hr. |
| Partikelstorlek | 45 till 165μ m |
| Produkttyp | Sepharose Agarosegelfiltreringsmedia |
| Formatera | Solid pärla |
| Diameter (metrisk) Inre | 5cm |
| För användning med (applikation) | Tillåt karakterisering eller sanering av prover som innehåller komponenter med olika molekylvikt |
| Höjd (engelska) | 3,94 tum |
| Höjd (metrisk) | 10cm |
| Max. Tryck | 80-150 cm/h, tryckfall cm H2O/bäddhöjd=15, bäddhöjd 10 cm, pelare 5 cm i.d. |
| Visa mer |