Läs mer
Cytiva Sepharose Agarosegelfiltreringsmedia
Produktkod. 10702627 Handla allt Cytiva Produkter
Flödeshastighet:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/hr.
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Partikelstorlek:
45 till 165μ m
60 till 200μ m
60 to 200 μm
pH-intervall:
3 till 12
3 till 13
4 till 9
4 to 9
Typ av stöd:
2% Agarose
2% agaros
4% agaros
6 % agaros
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 10702627
Brand: Cytiva 17016001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj från ett brett utbud av pärlformade agarosbaserade gelfiltreringsmedia. Cytiva Life Sciences™ Sepharose Agarose Gel Filtration Media visar god separation över ett brett molekylviktsområde.
European Pharmacopoeia Solutions
  • Reagenser och standardlösningar i kapitel 2 och 4 i nuvarande Ph. Eur.
  • Alla är tillverkade och testade i enlighet med Ph. Eur.
  • Levereras med ett analyscertifikat
  • Varunummer och utgångsdatum anges på alla produktetiketter
Beställningsinfo
Levereras i 1L plastbehållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 1 L
Flödeshastighet <30 cm/hr.
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Produkttyp Sepharose Agarosegelfiltreringsmedia
Formatera Solid pärla
Diameter (metrisk) Inre 5cm
För användning med (applikation) Tillåt karakterisering eller sanering av prover som innehåller komponenter med olika molekylvikt
Höjd (engelska) 3,94 tum
Höjd (metrisk) 10cm
pH-intervall 3 till 12
Typ av stöd 6 % agaros
Innehåll och lagring 4 till 30 °C, 20 % etanol