Läs mer
Cytiva Sepharose Agarosegelfiltreringsmedia
Handla allt Cytiva Produkter
Flödeshastighet:
<10 cm/hr.
<11.5 cm/hr.
<14 cm/hr.
<15 cm/hr.
<26 cm/hr.
<30 cm/hr.
Partikelstorlek:
45 till 165μ m
60 till 200μ m
60 to 200 μm
pH-intervall:
3 till 12
3 till 13
4 till 9
4 to 9
Typ av stöd:
2% Agarose
2% agaros
4% agaros
6 % agaros
Förpackningsstorlek:
1 L
Description
European Pharmacopoeia Solutions
- Reagenser och standardlösningar i kapitel 2 och 4 i nuvarande Ph. Eur.
- Alla är tillverkade och testade i enlighet med Ph. Eur.
- Levereras med ett analyscertifikat
- Varunummer och utgångsdatum anges på alla produktetiketter
Order Info
Levereras i 1L plastbehållare
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 1 L |
| Flödeshastighet | <26 cm/hr. |
| Partikelstorlek | 45 till 165μ m |
| Produkttyp | Sepharose Agarosegelfiltreringsmedia |
| Formatera | Solid pärla |
| Diameter (metrisk) Inre | 5cm |
| För användning med (applikation) | Tillåt karakterisering eller sanering av prover som innehåller komponenter med olika molekylvikt |
| Höjd (engelska) | 3,94 tum |
| Höjd (metrisk) | 10cm |
| Max. Tryck | 80-150 cm/h, tryckfall cm H2O/bäddhöjd=15, bäddhöjd 10 cm, pelare 5 cm i.d. |
| Show More |