Läs mer
Cytiva Sepharose™ Snabbflöde katjonbytesmedia
Produktkod. p-4592158 Handla allt Cytiva Produkter
Bindande kapacitet:
50 mg ribonukleas A/ml medi μm
70 mg ribonukleas A/ml medi μm
Produkttyp:
CM Sepharose Fast Flow Media
SP Sepharose Fast Flow Media
Förpackningsmängd:
25 mL
300 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
300ml
500ml
Produktkod. 10576350
Brand: Cytiva 17072910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SP Sepharose Fast Flow är en sulfopropyl (SP ) starkt katjonbyteskromatografiharts för snabb proteinrening. CM Sepharose Fast Flow är en svag katjonbytare baserad på det väletablerade Sepharose Fast Flow jonbytesplattform, flitigt använd för preparativa proteinseparationer i både forskning och industriella tillämpningar.
Används för preparativa proteinseparationer i både forskning och industriella tillämpningar. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow katjonbytarmedia är sammansatt av tvärbundna 6 % agarospärlor, med karboximetyl (CM) svaga katjonbytargrupper.
  • Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik bindning, vilket leder till låga nivåer av värdcellshärledda föroreningar i elueringspoolen
  • Består av tvärbundna 6% agarospärlor
  • Reproducerbar
  • En del av Sepharose Fast Flow jonbytesplattform
  • Hög kemisk stabilitet, som tillåter väl beprövade rengörings-på-plats- (CIP) och hygieniseringsprotokoll
  • Finns i en rad förpackade processutvecklingsverktyg
SP Sepharose:
  • Ligand: Sulfopropyl
  • Jonbytartyp: Stark katjonbytare
  • Jonkapacitet: 0,18 till 0,25 mmol H + /ml medium
  • Bindningskapacitet: 70 mg ribonukleas A/ml medium
CM Sepharose:
  • Ligand: Karboximetyl
  • Jonbytartyp: Svag katjonbytare
  • Jonkapacitet: 0,09 till 0,13 mmol Hl + /ml medium
  • Bindningskapacitet: 50 mg ribonukleas A/ml medium
Används flitigt för infångning och mellanliggande rening av ett brett utbud av godkända bioläkemedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 mL
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 1 M NaOH, 8 M urea, 8 M guanidinhydroklorid, 70 % etanol
För användning med (applikation) För preparativa proteinseparationer i forsknings- och industriella tillämpningar, för infångning och intermediär rening av ett brett spektrum av godkända bioläkemedel
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Anjonbytestyp Stark katjonbytare
Anjonbyteskapacitet 0,18 till 0,25 mM Hl+/ml
Bindande kapacitet 70 mg ribonukleas A/ml medi μm
Produkttyp SP Sepharose Fast Flow Media
Flödeshastighet 400 till 700 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Max. Tryck 100 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 4 till 13
Förvaringsbuffert 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Ligandtyp Sulfopropyl
Förpackningsmängd 25 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SP Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.