Läs mer
Hamilton™ Septa, 3-lager, 7,0 mm DIA (12/PK)
Produktkod. 11508893
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11508893 7 mm Paket med 12
1 options
Produktkod. 11508893 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 76010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 SEK
    211.04 SEK / Paket med 12
    Save 30.96 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Three Layer Septa är gjord av förkonditionerat silikongummi och är 3,81 mm (0,150 tum) tjock.
  • Diameter– 7 mm (0,276 tum)
  • Maximal temperatur– 200 °C / 392 °F
  • Material– Laminerat silikongummi
  • Tjocklek– 3,81 mm (0,150 tum)
  • Försäljningsmängd– 12 septa per förpackning
Specifikationer
Produkttyp 3-lager
Diameter (metrisk) Inre 7 mm