Läs mer
Hamilton™ Septa, 3-lager, 9,5 mm DIA (12/PK)
Produktkod. 11592974
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
9,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11592974 9,5 mm Paket med 12
1 options
Produktkod. 11592974 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 76004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 SEK
    242.58 SEK / Paket med 12
    Save 22.42 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Three Layer Septa är gjord av förkonditionerat silikongummi och är 3,81 mm (0,150 tum) tjock.
212 °C / 414 °F
Specifikationer
Produkttyp 3-lager
Diameter (metrisk) Inre 9,5 mm