Läs mer
Thermo Scientific™ Septa for 8-425 Screw Thread Caps
Material:
PTFE, Silicone
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Descrizione
Thermo Scientific™ National Septa for 8-425 Screw Thread Caps are constructed of PTFE, PTFE/rubber, or PTFE/silicone to suit a variety of applications.
- PTFE Disk septa are chemically inert
- PFTE red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
Specifica
Specifica
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | PTFE, Silicone |
| Stängningsstorlek | 8-425 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto