Läs mer
Applied Biosystems™ Septa för 8-Well Strips, för 3500/SeqStudio™ Böja
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
These septa for 8-tube strips were designed and validated for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
Dessa septa för 8-rörsremsor har designats och validerats för användning med Applied Biosystems 3500 och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 24 st |
| Formatera | 8-brunnars Septa Strip |
| För användning med (utrustning) | 3500-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer |
| Produkttyp | Septa Strip |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Denna produkt innehåller 24 septa. |