Läs mer
Hamilton™ Septa, hög temperatur, 12,0 mm DIA (12/PK)
Produktkod. 10038360
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10038360 12 mm Paket med 12
1 options
Produktkod. 10038360 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 75813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 SEK
    327.13 SEK / Paket med 12
    Save 29.87 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-10-2026
High Temperature Septa är gjord av förkonditionerat PTFE/silikongummi.
  • Diameter– 12 mm
  • Maximal temperatur– 212 °C / 414 °F
  • Material– Silikongummi med PTFE-baksida
  • Tjocklek– 3,18 mm (0,125 tum)
  • Försäljningsmängd– 12 septa per förpackning
Specifikationer
Produkttyp Hög temperatur septum
Diameter (metrisk) Inre 12 mm