Läs mer
Hamilton™ Septa, hög temperatur, 6,35 mm DIA (12/PK)
Beskrivning
Specifikationsblad
- Diameter– 6,35 mm (0,250 tum)
- Maximal temperatur– 212 °C / 414 °F
- Material– Silikongummi med PTFE-baksida
- Tjocklek– 3,18 mm (0,125 tum)
- Försäljningsmängd– 12 septa per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hög temperatur septum |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,35 mm |