Läs mer
Hamilton™ Septa, hög temperatur, 7,0 mm DIA (12/PK)
Produktkod. 11513014
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
7,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11513014 7,0 mm Paket med 12
1 options
Produktkod. 11513014 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 75810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 SEK
    327.13 SEK / Paket med 12
    Save 45.87 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
High Temperature Septa är gjord av förkonditionerat PTFE/silikongummi och är 3,175 mm (0,125 tum) tjock
  • Diameter-7 mm (0,276 tum)
  • Maximal temperatur - 212 °C / 414 °F
  • Material-PTFE-baksida silikongummi
  • Tjocklek-3,18 mm (0,125 tum)
  • Försäljning Kvantitet-12 septa per förpackning
Specifikationer
Produkttyp Högtemperaturseptum
Diameter (metrisk) Inre 7,0 mm