Läs mer
Hamilton™ Septa, hög temperatur, 8,0 mm DIA (12/PK)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 12
Description
Specifikationsblad
- Diameter– 8 mm (0,315 tum)
- Maximal temperatur– 212 °C / 414 °F
- Material– Silikongummi med PTFE-baksida
- Tjocklek– 3,18 mm (0,125 tum)
- Försäljningsmängd– 12 septa per förpackning
Specifications
Specifications
| Typ | Hög temperatur septum |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |