Läs mer
Hamilton™ Septa, hög temperatur
Produktkod. 10150601
Change view
Kvantitet:
12/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10150601 12/förpackning Paket med 12
1 options
Produktkod. 10150601 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 75803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 SEK
    327.13 SEK / Paket med 12
    Save 45.87 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Septum
Temperatur (metrisk) Max 212 °C
Material Silikongummi med PTFE-baksida
Kvantitet 12/förpackning