Läs mer
Hamilton™ Septa, Låg Blödning Hög Temp., 5,0 mm DIA (50/PK)
Beskrivning
Specifikationsblad
- Diameter– 5 mm (0,197 tum)
- Maximal temperatur– 400 °C / 752 °F
- Tjocklek– 3,00 mm (0,118 tum)
- Försäljningsmängd– 50/pack
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Låg blödning Högtemperatur Septum |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |