Läs mer
Thermo Scientific™ Septa
Produktkod. 10641324 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
BTO
Maraton
TR-Blue
TR-Green
Diameter (metrisk) Inre:
9 mm
11 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Max:
200 °C till 250 °C
300 °C
350 °C
400 °C
Kvantitet:
48 (Blister Pk.)
50 (Blister Pk.)
50 (glasburk)
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Paket med 50
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Diameter (metrisk) Inre Temperatur (metrisk) Max Kvantitet Förpackningsstorlek
10641324 BTO 17 mm 300 °C 50 (glasburk) Paket med 50
10513035 BTO 12,7 mm 400 °C 50 (glasburk) Paket med 50
10293553 BTO 11,5 mm 400 °C 50 (glasburk) Paket med 50
11998409 TR-Green 17 mm 300 °C 50 (glasburk) Paket med 50
11908419 TR-Green 12,7 mm 350 °C 50 (glasburk) Paket med 50
11918419 TR-Green 11 mm 350 °C 50 (glasburk) Paket med 50
11928419 TR-Green 9 mm 350 °C 50 (glasburk) Paket med 50
10384563 BTO 9 mm 400 °C 50 (glasburk) Paket med 50
15320431 BTO 11,5 mm 400 °C 50 (Blister Pk.) Paket med 50
15340431 BTO 11 mm 400 °C 50 (Blister Pk.) Paket med 50
15360431 BTO 9 mm 400 °C 50 (Blister Pk.) Paket med 50
15300431 BTO 12,7 mm 400 °C 48 (Blister Pk.) Paket med 48
15294543 TR-Blue 17 mm 200 °C till 250 °C 50 (glasburk) Varje
15274543 TR-Blue 11,5 mm 200 °C till 250 °C 50 (glasburk) Varje
15264543 TR-Blue 11 mm 200 °C till 250 °C 50 (glasburk) Varje
15254543 TR-Blue 9 mm 200 °C till 250 °C 50 (glasburk) Varje
15380431 TR-Green 17 mm 300 °C 48 (Blister Pk.) Paket med 48
15320441 TR-Green 11 mm 350 °C 50 (Blister Pk.) Paket med 50
15244543 Maraton 17 mm 300 °C 50 (glasburk) Varje
15360441 Maraton 17 mm 300 °C 48 (Blister Pk.) Paket med 48
15380441 Maraton 11,5 mm 350 °C 50 (Blister Pk.) Paket med 50
15300451 Maraton 11 mm 350 °C 50 (Blister Pk.) Paket med 50
15320451 Maraton 9 mm 350 °C 50 (Blister Pk.) Paket med 50
15340441 TR-Green 9 mm 350 °C 50 (Blister Pk.) Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 10641324 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31303211
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd låg blödning, robust BTO Septa för krävande GC-MS-applikationer.
Säkerställ optimal prestanda för ditt GC-instrument med optimerad avluftning och temperatur Thermo Scientific™ BTO och TR-Green Septa. Dessa septa är gjorda av silikon med låg blödning och har utmärkta mekaniska egenskaper, är idealiska för krävande GC-MS-applikationer och kan användas tillförlitligt upp till 400° C.
  • Olika material och temperaturgränser för alla applikationer
  • För användning i Thermo Scientific™ TRACE™ och FOCUS™ GC:er och instrument från andra tillverkare
  • Fri från föroreningar i individuella blisterförpackningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lågblödande nässkiljevägg
Beskrivning BTO
Temperatur (metrisk) Max 300 °C
För användning med (utrustning) Spåra och fokusera GC-instrument
Material Silikon
Diameter (metrisk) Inre 17 mm
Kvantitet 50 (glasburk)
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.