Läs mer
Thermo Scientific™ Septa
Produktkod. 11908419 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
BTO Septa; 9 mm; Max. Temp. 400 °C
BTO; 11 mm diameter; Max. Temp. 400 °C
BTO; 11,5 mm diameter; Max. Temp. 400 °C
BTO; 12,7 mm diameter; Max. Temp. 400 °C
BTO; 17 mm
BTO; 9 mm diameter; Max. Temp. 400 °C
Maraton
Maraton; 11 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
Maraton; 17 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
Maraton; 9 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
TR-Blå; 11 mm diameter; Max. Temp. 200 °C till 250 °C
TR-Blå; 9 mm diameter; Max. Temp. 200 °C till 250 °C
TR-Blå
TR-Grön; 11 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
TR-Grön; 12,7 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
TR-Grön; 17 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
TR-Grön; 9 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
Diameter (metrisk) Inre:
9 mm
11 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
Temperatur (metrisk) Max:
200 °C till 250 °C
300 °C
350 °C
400 °C
Kvantitet:
48 (Blister Pk.)
50 (Blister Pk.)
50 (blisterförpackning)
50 (glasburk)
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11908419
Brand: Thermo Scientific™ 313G3228
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd låg blödning, robust BTO Septa för krävande GC-MS-applikationer.
Säkerställ optimal prestanda för ditt GC-instrument med optimerad avluftning och temperatur Thermo Scientific™ BTO och TR-Green Septa. Dessa septa är gjorda av silikon med låg blödning och har utmärkta mekaniska egenskaper, är idealiska för krävande GC-MS-applikationer och kan användas tillförlitligt upp till 400° C.
  • Olika material och temperaturgränser för alla applikationer
  • För användning i Thermo Scientific™ TRACE™ och FOCUS™ GC:er och instrument från andra tillverkare
  • Fri från föroreningar i individuella blisterförpackningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Septum med låg kärna
Beskrivning TR-Grön; 12,7 mm diameter; Max. Temp. 350 °C
Temperatur (metrisk) Max 350 °C
För användning med (utrustning) Spåra och fokusera GC-instrument
Material Silikon
Diameter (metrisk) Inre 12,7 mm
Kvantitet 50 (glasburk)
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.