Läs mer
Thermo Scientific™ Septa
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Säkerställ optimal prestanda för ditt GC-instrument med optimerad avluftning och temperatur Thermo Scientific™ BTO och TR-Green Septa. Dessa septa är gjorda av silikon med låg blödning och har utmärkta mekaniska egenskaper, är idealiska för krävande GC-MS-applikationer och kan användas tillförlitligt upp till 400° C.
- Olika material och temperaturgränser för alla applikationer
- För användning i Thermo Scientific™ TRACE™ och FOCUS™ GC:er och instrument från andra tillverkare
- Fri från föroreningar i individuella blisterförpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Septum med låg kärna |
| Beskrivning | TR-Grön; 11 mm diameter; Max. Temp. 350 °C |
| Temperatur (metrisk) Max | 350 °C |
| För användning med (utrustning) | Spåra och fokusera GC-instrument |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Inre | 11 mm |
| Kvantitet | 50 (glasburk) |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.