Läs mer
- Home
- Products
- Tillbehör för kromatografi
- Kromatografi Septa
- Thermo Scientific™ Septa
Thermo Scientific™ Septa
Produktkod. 11998409 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Beskrivning | Diameter (metrisk) Inre | Temperatur (metrisk) Max | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11998409 | TR-Grön; 17 mm diameter; Max. Temp. 350 °C | 17 mm | 300 °C | 50 (glasburk) | Paket med 50 |
| 10641324 | BTO; 17 mm | 17 mm | 300 °C | 50 (glasburk) | Paket med 50 |
| 10513035 | BTO; 12,7 mm diameter; Max. Temp. 400 °C | 12,7 mm | 400 °C | 50 (glasburk) | Paket med 50 |
| 10293553 | BTO; 11,5 mm diameter; Max. Temp. 400 °C | 11,5 mm | 400 °C | 50 (glasburk) | Paket med 50 |
| 11908419 | TR-Grön; 12,7 mm diameter; Max. Temp. 350 °C | 12,7 mm | 350 °C | 50 (glasburk) | Paket med 50 |
| 11918419 | TR-Grön; 11 mm diameter; Max. Temp. 350 °C | 11 mm | 350 °C | 50 (glasburk) | Paket med 50 |
| 11928419 | TR-Grön; 9 mm diameter; Max. Temp. 350 °C | 9 mm | 350 °C | 50 (glasburk) | Paket med 50 |
| 10384563 | BTO Septa; 9 mm; Max. Temp. 400 °C | 9 mm | 400 °C | 50 (glasburk) | Paket med 50 |
| 15320431 | BTO | 11,5 mm | 400 °C | 50 (Blister Pk.) | Paket med 50 |
| 15340431 | BTO | 11 mm | 400 °C | 50 (Blister Pk.) | Paket med 50 |
| 15360431 | BTO | 9 mm | 400 °C | 50 (Blister Pk.) | Paket med 50 |
| 15300431 | BTO | 12,7 mm | 400 °C | 48 (Blister Pk.) | Paket med 48 |
| 15294543 | TR-Blå | 17 mm | 200 °C till 250 °C | 50 (glasburk) | Varje |
| 15274543 | TR-Blå | 11,5 mm | 200 °C till 250 °C | 50 (glasburk) | Varje |
| 15264543 | TR-Blå; 11 mm diameter; Max. Temp. 200 °C till 250 °C | 11 mm | 200 °C till 250 °C | 50 (glasburk) | Varje |
| 15254543 | TR-Blå; 9 mm diameter; Max. Temp. 200 °C till 250 °C | 9 mm | 200 °C till 250 °C | 50 (glasburk) | Varje |
| 15380431 | TR-Green | 17 mm | 300 °C | 48 (Blister Pk.) | Paket med 48 |
| 15320441 | TR-Green | 11 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Paket med 50 |
| 15244543 | Maraton; 17 mm diameter; Max. Temp. 350 °C | 17 mm | 300 °C | 50 (glasburk) | Varje |
| 15360441 | Maraton | 17 mm | 300 °C | 48 (Blister Pk.) | Paket med 48 |
| 15380441 | Maraton | 11,5 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Paket med 50 |
| 15300451 | Maraton | 11 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Paket med 50 |
| 15320451 | Maraton | 9 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Paket med 50 |
| 15340441 | TR-Green | 9 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) | Paket med 50 |
Beskrivning
Säkerställ optimal prestanda för ditt GC-instrument med optimerad avluftning och temperatur Thermo Scientific™ BTO och TR-Green Septa. Dessa septa är gjorda av silikon med låg blödning och har utmärkta mekaniska egenskaper, är idealiska för krävande GC-MS-applikationer och kan användas tillförlitligt upp till 400° C.
- Olika material och temperaturgränser för alla applikationer
- För användning i Thermo Scientific™ TRACE™ och FOCUS™ GC:er och instrument från andra tillverkare
- Fri från föroreningar i individuella blisterförpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Septum med låg kärna |
| Beskrivning | TR-Grön; 17 mm diameter; Max. Temp. 350 °C |
| Temperatur (metrisk) Max | 300 °C |
| För användning med (utrustning) | Spåra och fokusera GC-instrument |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Inre | 17 mm |
| Kvantitet | 50 (glasburk) |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.