Läs mer
Thermo Scientific™ Septa
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Säkerställ optimal prestanda för ditt GC-instrument med optimerad avluftning och temperatur Thermo Scientific™ BTO och TR-Green Septa. Dessa septa är gjorda av silikon med låg blödning och har utmärkta mekaniska egenskaper, är idealiska för krävande GC-MS-applikationer och kan användas tillförlitligt upp till 400° C.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Low Coring Silicone |
| Beskrivning | TR-Blå |
| Temperatur (metrisk) Max | 200 °C till 250 °C |
| För användning med (utrustning) | Trace and Focus GC Instruments |
| Material | Silicone |
| Diameter (metrisk) Inre | 11,5 mm |
| Kvantitet | 50 (Glasburk) |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.